Läs mer
1,6-Anhydro-beta-D-galaktos, TRC
Produktkod. 17975005
Change view
Kvantitet:
25 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17975005 500 mg
17921605 25 mg
17972145 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17975005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA641000500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 644-76-8
Molekylformel C6 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Synonym Galactopyranose, 1,6-anhydro-, β-D- (6CI,8CI), 1,6-Anhydro-β-D-galactopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-galactopyranose deriv., D-Galactosan, Galactosan, Levogalactosan, NSC 1376, Galactopyranose, 1,6-anhydro-, β-D- (6CI,8CI), 1,6-Anhydro-β-D-galactopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-galactopyranose deriv., D-Galactosan, Galactosan, Levogalactosan, NSC 1376
IUPAC-namn (1R,2R,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-2,3,4-triol
LEDER O[C@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Anhydro-D-galactose
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Formel vikt 162.0528
Procent renhet >95%