Läs mer
1,6-Anhydro-Beta-D-glucopyranose-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Anhydro-beta-d-glucose U-13C6 |
| CAS | 478518-93-3 |
| Molekylformel | 13C6 H10 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Levoglucosan 13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | O[13C@@H]1[13C@H]2[13CH2]O[13C@H](O2)[13C@H](O)[13C@H]1O |
| IUPAC-namn | (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.1 |
| Formel vikt | 168.073 |