Läs mer
1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose, 99 %
Produktkod. 11402738
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11402738 0.25 g 0.25g
11492728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11402738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16724.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 498-07-7 | C6H10O5 | 162,14 g/mol
1,6-anhydro-beta-D-glukopyranos används för framställning av biologiskt viktiga och strukturellt olika produkter såsom rifamycin S, indanomycin, tromboxan B2, (+)-biotin, tetrodotoxin, kinon, makrolidantibiotika och modifierade sockerarter. Det används som ett kemiskt spårämne för förbränning av biomassa i atmosfäriska kemiska studier, särskilt med avseende på luftburna partiklar. Det hjälper till vid produktionen av bioetanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,6-anhydro-beta-D-glukopyranos används för framställning av biologiskt viktiga och strukturellt olika produkter såsom rifamycin S, indanomycin, tromboxan B2, (+)-biotin, tetrodotoxin, kinon, makrolidantibiotika och modifierade sockerarter. Det används som ett kemiskt spårämne för förbränning av biomassa i atmosfäriska kemiska studier, särskilt med avseende på luftburna partiklar. Det hjälper till vid produktionen av bioetanol.
Löslighet Löslig i etanol och vatten
.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 498-07-7
Molekylformel C6H10O5
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD00063248
InChI-nyckel TWNIBLMWSKIRAT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,6-anhydro-beta-d-glucopyranose, levoglucosan, leucoglucosan, 1,6-anhydro-beta-d-glucose, 1,6-anhydro-beta-glucopyranose, glucosan, 1,6-anhydroglucose, unii-5132n17fsd, anhydroglucose, 1,6-anhydro-d-glucose
PubChem CID 2724705
ChEBI CHEBI:30997
IUPAC-namn (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-2,3,4-triol
LEDER OC1C2COC(O2)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose
Smältpunkt 180 °C till 184 °C
Kvantitet 0.25 g
Beilstein 80998
Löslighetsinformation Löslig i etanol och vatten.
Formel vikt 162.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.