Läs mer
1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose, TRC
Produktkod. 17907384
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17907384 1 g
1 options
Produktkod. 17907384 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6481001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levoglucosan
CAS 498-07-7
Molekylformel C6 H10 O5
Kvantitet 1 g
Synonym D-Glucose, 1,6-anhydro- (6CI), Levoglucosan (8CI), 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-glucopyranose deriv., 1,6-Anhydro-D-glucopyranoside, 1,6-Anhydro-D-glucose, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, 1,6-Anhydroglucose, Leucoglucosan, NSC 46243, Levoglucosan
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
LEDER O[C@@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-2,3,4-triol
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Formel vikt 162.0528