missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,6-Anhydro-beta-D-mannopyranos-13C6, TRC

Produktkod. 30004070
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004070 25 mg
30004442 50 mg
30012504 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004070 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA65250325MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel 13C6 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 168.096
Synonym 1,6-Anhydro-D-mannose-13C6, 1,6-Anhydromannose-13C6, Mannosan-13C6;
IUPAC-namn (1R,2S,3S,4S,5R)-6,8-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-2,3,4-triol
LEDER O[13C@@H]1[13C@H]2[13CH2]O[13C@H](O2)[13C@@H](O)[13C@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,6-Anhydro-beta-D-mannopyranose-13C6
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vikt 168.073
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.