Läs mer
1,6-Anhydro-beta-D-mannopyranäs, TRC
Produktkod. 30136303
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136303 10 g
17917604 500 mg
17919764 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136303 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA65250010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14168-65-1
Molekylformel C6 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Synonym Mannopyranose, 1,6-anhydro-, β-D- (6CI,8CI), 1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-mannopyranose deriv., 1,6-Anhydro-D-mannose, 1,6-Anhydromannose, Mannosan, NSC 226600
IUPAC-namn (1R,2S,3S,4S,5R)-6,8-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-2,3,4-triol
LEDER O[C@@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Anhydro-beta-D-mannopyranose
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6-/m1/s1
Formel vikt 162.0528
Procent renhet >95%