Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 1,6-Anhydro-beta-D-glukopiranos, 99+%
Produktkod. 10676851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10676851 1 g Glasflaska 1g
10279153 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10676851 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 270950010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
CAS: 498-07-7 | C6H10O5 | 162,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 498-07-7
Molekylformel C6H10O5
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD00063248
InChI-nyckel TWNIBLMWSKIRAT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,6-anhydro-beta-d-glucopyranose, levoglucosan, leucoglucosan, 1,6-anhydro-beta-d-glucose, 1,6-anhydro-beta-glucopyranose, glucosan, 1,6-anhydroglucose, unii-5132n17fsd, anhydroglucose, 1,6-anhydro-d-glucose
PubChem CID 2724705
ChEBI CHEBI:30997
LEDER OC1C2COC(O2)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 170,0 °C till 180,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifik rotation −66.00
Löslighetsinformation (5 % i vatten) Klar, färglös
IUPAC-namn (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-2,3,4-triol
Formel vikt 162.14
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.