Läs mer
1,6-Bis(cyano-guanidino)hexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Bis(cyano-guanidino)-hexane |
| CAS | 15894-70-9 |
| Molekylformel | C10 H18 N8 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Guanidine, N,N'''-1,6-hexanediylbis[N'-cyano-, Guanidine, 1,1'-hexamethylenebis[3-cyano- (6CI,8CI), N,N'''-1,6-Hexanediylbis[N'-cyanoguanidine], 1,6-Bis(N3-cyano-N1-guanidino)hexane, 1,6-Bis(cyanoguanidino)hexane, 1,6-Di(cyanoguanidino)hexane, Hexamethylenebis(dicyanodiamide), N,N'-Bis(cyanoguanidine)-1,6-hexanediamine, 1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-cyanoguanidine] |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N8/c11-7-17-9(13)15-5-3-1-2-4-6-16-10(14)18-8-12/h1-6H2,(H3,13,15,17)(H3,14,16,18) |
| LEDER | N=C(NCCCCCCNC(=N)NC#N)NC#N |
| IUPAC-namn | 1-cyano-3-[6-[(N-cyanocarbamimidoyl)amino]hexyl]guanidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.3 |
| Formel vikt | 250.1654 |