Läs mer
1,6-Bis(difenylfosfin) hexan, 97 %
Produktkod. 15491818
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491818 1 g 1g
15401828 5 g 5g
15411828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55528.03
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 19845-69-3 | C30H32P2 | 454,53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19845-69-3
Molekylformel C30H32P2
Molekylvikt (g/mol) 454.53
MDL-nummer MFCD00003053
InChI-nyckel GPORFKPYXATYNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-bis diphenylphosphino hexane, 6-diphenylphosphanylhexyl diphenyl phosphane, hexamethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,6-hexanediylbis diphenyl, phosphine,1,1'-1,6-hexanediyl bis 1,1-diphenyl, 6-diphenylphosphanyl hexyl diphenylphosphane, acmc-1ca9e, ksc491k2l, 1,6-bis diphenylphosino hexane
PubChem CID 2754312
IUPAC-namn 6-difenylfosfanylhexyl(difenyl)fosfan
LEDER C(CCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane
Smältpunkt 124 °C till 126 °C
Linjär formel (C6H5)2P(CH2)6P(C6H5)2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 454.53
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.