Läs mer
1,6-Bis(guanidino)hexane Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Bis(guanidino)hexane Sulfate |
| CAS | 6966-26-3 |
| Molekylformel | C8 H20 N6 . H2 O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20N6.H2O4S/c9-7(10)13-5-3-1-2-4-6-14-8(11)12;1-5(2,3)4/h1-6H2,(H4,9,10,13)(H4,11,12,14);(H2,1,2,3,4) |
| LEDER | NC(=N)NCCCCCCNC(=N)N.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-(6-carbamimidamidohexyl)guanidine;sulfuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.36 |
| Formel vikt | 298.1423 |