missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,6-Bis(tert-butoxykarbonylamino)hexan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Bis(tert-butoxycarbonylamino)hexane |
| CAS | 16644-54-5 |
| Molekylformel | C16H32N2O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Hexamethylenedi-carbamic Acid Di-tert-butyl Ester, N,N'-1,6-Hexanediylbis-carbamic Acid C,C'-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32N2O4/c1-15(2,3)21-13(19)17-11-9-7-8-10-12-18-14(20)22-16(4,5)6/h7-12H2,1-6H3,(H,17,19)(H,18,20) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[6-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexyl]karbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.44 |
| Formel vikt | 316.2362 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?