Läs mer
1,6-Bismaleimidohexane, 97%
Produktkod. 15465058
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465058 100 mg 100mg
15475058 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58874.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4856-87-5 | C14H16N2O4 | 276.292 g/mol
Ett sulfhydrylreaktivt homobifunktionellt tvärbindningsreagens. Under milda förhållanden tillåter irreversibel tvärbindning av sulfhydralinnehållande föreningar vid ett pH-intervall av 6,5 till 7,5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ett sulfhydrylreaktivt homobifunktionellt tvärbindningsreagens. Under milda förhållanden tillåter irreversibel tvärbindning av sulfhydralinnehållande föreningar vid ett pH-intervall av 6,5 till 7,5.
Löslighet Löslig i kloroform
.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4856-87-5
Molekylformel C14H16N2O4
Molekylvikt (g/mol) 276.292
MDL-nummer MFCD00047122
InChI-nyckel PYVHLZLQVWXBDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-bismaleimidohexane, 1,6-dimaleimidohexane, n,n'-hexamethylenedimaleimide, 1,6-bis maleimido hexane, 1,1'-hexane-1,6-diyl bis 1h-pyrrole-2,5-dione, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1,1'-1,6-hexanediyl bis, maleimide, n,n'-hexamethylenedi, n,n'-hexamethylenebis maleimide, 1,1'-1,6-hexanediyl bis-1h-pyrrole-2,5-dione
PubChem CID 20992
IUPAC-namn 1-[6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)hexyl]pyrrol-2,5-dion
LEDER C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCCN2C(=O)C=CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Bismaleimidohexane
Smältpunkt 144°C
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Soluble in chloroform.
Formel vikt 276.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.