Läs mer
1-(6-klor-1,3-bensotiazol-2-yl)hydrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10703073
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10703073 250 mg 250mg
10465902 1 g 1g
10526785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10703073 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW01279CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 51011-54-2
Molekylformel C7H6ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 199.656
MDL-nummer MFCD00832729
InChI-nyckel JBAIRAQEQLLZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-hydrazinylbenzo d thiazole, 1-6-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-benzothiazol-2-yl-hydrazine, 6-chloro-2-hydrazinyl-1,3-benzothiazole, 1-6-chlorobenzo d thiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-2-hydrazino-1,3-benzothiazole, 6-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-2-hydrazinobenzothiazole, 2-hydrazino-6-chloro-benzothiazole, 6-chlorobenzothiazole-2-ylhydrazine
PubChem CID 737197
IUPAC-namn (6-klor-l,3-bensotiazol-2-yl)hydrazin
LEDER C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(6-Chloro-1, 3-benzothiazol-2-yl)hydrazine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.66
Procent renhet 97%