Läs mer
1-(6-klor-3-pyridinyl)-1-etanon, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10069341
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10069341 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10662063 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10174244 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10069341 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00162EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 55676-22-7
Molekylformel C7H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 155.58
MDL-nummer MFCD03407343
InChI-nyckel UXSNZYGTQTXRAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-chloropyridin-3-yl ethanone, 2-chloro-5-acetylpyridine, 3-acetyl-6-chloropyridine, 5-acetyl-2-chloropyridine, 1-6-chloropyridin-3-yl ethan-1-one, 1-6-chloro-3-pyridinyl-1-ethanone, 6-chloro-3-acetylpyridine, 2-chloro-5-acetyl-pyridine, 1-6-chloro-3-pyridinyl ethanone, 1-6-chloro-pyridin-3-yl-ethanone
PubChem CID 2779698
IUPAC-namn 1-(6-klorpyridin-3-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(6-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 155.58
Procent renhet 90%