Läs mer
1-(6-Chlorophenyl)-7-oxabicyclo-heptane-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(6-Chlorophenyl)-7-oxabicyclo-heptane-d4 |
| CAS | 1336986-07-2 |
| Molekylformel | C12 D4 H9 Cl O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(6-Chlorophenyl-2,3,4,5-d4)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO/c13-10-6-2-1-5-9(10)12-8-4-3-7-11(12)14-12/h1-2,5-6,11H,3-4,7-8H2/i1D,2D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Cl)c1[2H])C23CCCCC2O3 |
| IUPAC-namn | 1-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.709 |
| Formel vikt | 212.091 |