Läs mer
1,6-Dehydro Tramadol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Dehydro Tramadolcis-6-Hydroxynorketamine hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14)13-8-6-9-15(11-13)18-3/h6,8-11,14H,4-5,7,12H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 245.178 |