missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,6-Di-O-acetyl-2,3,4-tri-O-benzyl-Alpha-D-mannopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Di-O-acetyl-2,3,4-tri-O-benzyl-a-D-mannopyranose |
| CAS | 65556-30-1 |
| Molekylformel | C31 H34 O8 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H34O8/c1-22(32)34-21-27-28(35-18-24-12-6-3-7-13-24)29(36-19-25-14-8-4-9-15-25)30(31(39-27)38-23(2)33)37-20-26-16-10-5-11-17-26/h3-17,27-31H,18-21H2,1-2H3/t27-,28-,29+,30+,31+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4 |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5S,6R)-6-acetyloxy-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 534.6 |
| Formel vikt | 534.2254 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?