Läs mer
1,6-Diaminohexan, 98+%
Beskrivning
1,6-Diaminohexan används huvudsakligen som en monomer för att göra nylon 6-6. Dess derivat hexametylendiisocyanat (HDI) används vid tillverkning av polyuretan. Det fungerar som ett tvärbindningsmedel i epoxihartser. Andra applikationer inkluderar beläggningar, smörjmedel och vattenbehandlingsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,6-Diaminohexan används huvudsakligen som monomer för att göra nylon 6-6. Dess derivat hexametylendiisocyanat (HDI) används vid tillverkning av polyuretan. Det fungerar som ett tvärbindningsmedel i epoxihartser. Andra applikationer inkluderar beläggningar, smörjmedel och vattenbehandlingsprodukter.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något löslig i eter, alkohol och bensen.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med syror, starka oxidationsmedel, syraklorider, koldioxid och syraanhydrider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Diaminohexane |
| Smältpunkt | 39 °C till 43 °C |
| Densitet | 0.84 |
| pH | 12.4 |
| Kokpunkt | 199 °C till 204 °C |
| Flampunkt | 85 °C (185 °F) |
| Odör | Aminliknande |
| Linjär formel | H2N(CH2)6NH2 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2280 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1,6-Diaminohexane
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,6-Hexanediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.