Läs mer
1,6-Diaminohexan, 98+%
Produktkod. 11479080
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479080 500 g 500g
11469080 100 g 100g
11459080 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479080 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14212.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116,208 g/mol
1,6-Diaminohexan används huvudsakligen som en monomer för att göra nylon 6-6. Dess derivat hexametylendiisocyanat (HDI) används vid tillverkning av polyuretan. Det fungerar som ett tvärbindningsmedel i epoxihartser. Andra applikationer inkluderar beläggningar, smörjmedel och vattenbehandlingsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,6-Diaminohexan används huvudsakligen som monomer för att göra nylon 6-6. Dess derivat hexametylendiisocyanat (HDI) används vid tillverkning av polyuretan. Det fungerar som ett tvärbindningsmedel i epoxihartser. Andra applikationer inkluderar beläggningar, smörjmedel och vattenbehandlingsprodukter.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något löslig i eter, alkohol och bensen.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med syror, starka oxidationsmedel, syraklorider, koldioxid och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-09-4
Molekylformel C6H16N2
MDL-nummer MFCD00008243
InChI-nyckel NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
IUPAC-namn hexan-1,6-diamin
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Diaminohexane
Smältpunkt 39°C to 43°C
Densitet 0.84
pH 12.4
Kokpunkt 199°C to 204°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Odör Amine-like
Linjär formel H2N(CH2)6NH2
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2280
Beilstein 1098307
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,4695
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in ether,alcohol and benzene.
LEDER C(CCCN)CCN
Molekylvikt (g/mol) 116.208
Formel vikt 116.21
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,6-Diaminohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,6-Hexanediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.