missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,6-Diaminohexane Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Diaminohexane Dihydrochloride |
| CAS | 6055-52-3 |
| Molekylformel | C6H16N2.2ClH |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,6-Hexanediamine, hydrochloride (1:2), 1,6-Diaminohexane Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.NCCCCCCN |
| IUPAC-namn | hexane-1,6-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.13 |
| Formel vikt | 188.0847 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?