Läs mer
1,6-Diaminohexane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10273900 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10273900 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10273900 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0760/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 124-09-4
Smältpunkt 38°C
Färg Colorless
pH 12
Kokpunkt 204°C
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C6H16N2
MDL-nummer 8243
Kvantitet 25 g
Formel vikt 116.21g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,6-Hexanediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.