Läs mer
1,6-Diaminohexane, Pure, 5% In Water, Fisher Chemical
Produktkod. 10335990 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10335990 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 10335990 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0765/PB07
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 124-09-4
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C6H16N2
MDL-nummer 8243
Kvantitet 250 mL
Formel vikt 116.21g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,6-Diaminohexane, 5% in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethylenediamine