Läs mer
1,6-Diaminohexane, TRC
Produktkod. 30041312
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041312 50 g
30041290 100 g
30007482 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041312 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41618050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-09-4
Kemiskt namn eller material Hexane-1,6-diamine
Formel vikt 116.1313
InChI formel InChI=1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
IUPAC-namn hexane-1,6-diamine
Molekylformel C6 H16 N2
Molekylvikt (g/mol) 116.2046
LEDER NCCCCCCN
Synonym 1,6-Hexanediamine, 1,6-Diamino-n-hexane, 1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexylenediamine, 6-Aminohexylamine, 80HMD, Advancure, Dytek 70, Dytek HMD, HMDA, Hexamethylenediamine, Hexylenediamine, Hi Perm, NSC 9257, RT Advancure HD, V 1, α,ω-Hexanediamine, Hexane-1,6-diamine
Specifikationer
Kvantitet 50 g