Läs mer
1,6-Dibromo-2-naphthol, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10635532 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10635532 25 g 25g
10182230 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10635532 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112850250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 16239-18-2
Molekylformel C10H6Br2O
Molekylvikt (g/mol) 301.97
MDL-nummer MFCD00003870
InChI-nyckel VKESFYLPKHQOOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-dibromo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1,6-dibromo, 2-naphthol, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-2-hydroxynaphthalene, 1,6-dibromo-beta-naphthol, 1,6-dibromo-.beta.-naphthol, pubchem22920, 2-naphthol,6-dibromo, 1,6 dibromo-2-napthol, acmc-1c8jh
PubChem CID 27768
IUPAC-namn 1,6-dibromonaphthalen-2-ol
LEDER OC1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 6-Dibromo-2-naphthol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 105.0°C to 107.0°C
Färg Brown or Pink to Purple
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel Br2C10H5OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, 652
Formel vikt 301.96
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,6-Dibromo-2-naphthol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.