Läs mer
1,6-Dibromohexane, 97+%
Produktkod. 11495443
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11495443
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13417.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 629-03-8 | C6H12Br2 | 243.97 g/mol
1,6-dibromhexan används som ett reagens vid syntesen av nya benso[b]xantonderivat som har en potentiell antitumöraktivitet. Det används också som tvärbindare för tvärbindning av glykuroner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,6-dibromhexan används som reagens vid syntes av nya benso[b]xantonderivat som har en potentiell antitumöraktivitet. Det används också som tvärbindare för tvärbindning av glykuroner.
Löslighet
Blandbar med etanol, eter, bensen och kloroform. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-03-8
Molekylformel C6H12Br2
Molekylvikt (g/mol) 243.97
MDL-nummer MFCD00000272
InChI-nyckel SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane
PubChem CID 12368
IUPAC-namn 1,6-dibromhexan
LEDER C(CCCBr)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Dibromohexane
Smältpunkt -2°C
Densitet 1.61
Kokpunkt 242°C to 244°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.5075
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1236322
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,ether,benzene and chloroform. Immiscible with water.
Formel vikt 243.98
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.