Läs mer
1,6-Dibromohexane, 98%
Produktkod. p-102566 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
Produktkod. 10182900
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 629-03-8 | C6H12Br2 | 243.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-03-8
Molekylformel C6H12Br2
Molekylvikt (g/mol) 243.97
MDL-nummer MFCD00000272
InChI-nyckel SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane
PubChem CID 12368
IUPAC-namn 1,6-dibromhexan
LEDER C(CCCBr)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Dibromohexane
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -2.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.5800g/mL, 1.58
Kokpunkt 243.0°C
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br(CH2)6Br
Brytningsindex 1.5056 to 1.5076
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01,145
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 243.97
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,6-Dibromohexane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.