Läs mer
1,6-Dibromohexane-d12, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Dibromohexane-D12 |
| CAS | 169397-96-0 |
| Molekylformel | C6 D12 Br2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Hexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d12, 1,6-dibromo- (9 CI), 1,6-Dibromohexane-d12, 1,6-Dibromohexane-D12, 1,6-Dibromohexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d12, Hexamethylene-d12 dibromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-namn | 1,6-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecadeuteriohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.0414 |
| Formel vikt | 254.0059 g/mol |
| Visa mer |