Läs mer
1,6-Dibromohexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Dibromohexane |
| CAS | 629-03-8 |
| Molekylformel | C6 H12 Br2 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Hexane, 1,6-dibromo-, 1,6-Dibromohexane, 1,6-Dibromo-n-hexane, Hexamethylene dibromide, NSC 7306, α,ω-Dibromohexane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2 |
| LEDER | BrCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 1,6-dibromohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.967 |
| Formel vikt | 241.9306 |