Läs mer
1,6-Dibromoperfluorohexane, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11469737
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11469737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22729.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in a sealed container. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 918-22-9
Molekylformel C6Br2F12
Molekylvikt (g/mol) 459.86
MDL-nummer MFCD00153110
InChI-nyckel SWAPKQWKFYIOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-dibromododecafluorohexane, 1,6-dibromoperfluorohexane, hexane, 1,6-dibromo-dodecafluoro, dibromoperfluorohexane, acmc-209rdr, perfluoro 1,6-dibromohexane, hexane,1,6-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro, 1,6-bis bromanyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecakis fluoranyl hexane
PubChem CID 522992
IUPAC-namn 1,6-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexane
LEDER FC(F)(Br)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Dibromoperfluorohexane
Kokpunkt 141°C to 142°C
Brytningsindex 1.345
Kvantitet 1 g
Beilstein 1822184
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 459.87
Procent renhet 96%