Läs mer
1,6-Dibromoperfluorohexane, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11479737
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479737 5 g 5g
11469737 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22729.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in a sealed container. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 918-22-9
Molekylformel C6Br2F12
Molekylvikt (g/mol) 459.86
MDL-nummer MFCD00153110
InChI-nyckel SWAPKQWKFYIOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-dibromododecafluorohexane, 1,6-dibromoperfluorohexane, hexane, 1,6-dibromo-dodecafluoro, dibromoperfluorohexane, acmc-209rdr, perfluoro 1,6-dibromohexane, hexane,1,6-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro, 1,6-bis bromanyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecakis fluoranyl hexane
PubChem CID 522992
IUPAC-namn 1,6-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexane
LEDER FC(F)(Br)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Dibromoperfluorohexane
Kokpunkt 141°C to 142°C
Brytningsindex 1.345
Kvantitet 5 g
Beilstein 1822184
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 459.87
Procent renhet 96%