missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,6-Dichloronaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Dichloronaphthalene |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Cl2/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h1-6H |
| Formel vikt | 195.9847 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?