missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,6-dikloropyren, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Dichloropyrene |
| CAS | 89315-21-9 |
| Molekylformel | C16 H8 Cl2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,6-Dichloropyrene, 1,6-Dichloropyrene (ACI), Pyrene, 1,6-dichloro- (6CI, 9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8Cl2/c17-13-8-4-10-2-6-12-14(18)7-3-9-1-5-11(13)16(10)15(9)12/h1-8H |
| LEDER | Clc1ccc2ccc3c(Cl)ccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC-namn | 1,6-dikloropyren |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.141 |
| Formel vikt | 270 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?