Läs mer
1,6-Dicyanohexane, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11480378
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480378 25 g 25g
11490378 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24543.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-40-3
Molekylformel C8H12N2
Molekylvikt (g/mol) 136.198
MDL-nummer MFCD00001981
InChI-nyckel BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-dicyanohexane, suberonitrile, suberic acid dinitrile, suberodinitrile, unii-jnt1lxa02u, korksaeuredinitril german, jnt1lxa02u, hexamethylene di-isocyanide, hexane-1,6-dicarbonitrile, hexamethylenediisocyanic acid
PubChem CID 12385
IUPAC-namn oktanedinitril
LEDER C(CCCC#N)CCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Dicyanohexane
Smältpunkt -3°C
Densitet 0.93
Kokpunkt 174°C to 176°C
Flampunkt 175°C (347°F)
Brytningsindex 1.4436
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1744365
Formel vikt 136.2
Procent renhet 99%