Läs mer
1,6-dicyanohexan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10010870 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10010870 100 mL Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10010870 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113861000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 629-40-3 | C8H12N2 | 136,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 6-Dicyanohexane
Namnnotering 99%
CAS 629-40-3
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -3,5 °C
Färg Gult
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 175,0 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 175 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H12N2
Linjär formel NC(CH2)6CN
Brytningsindex 1,4430 till 1,4450
MDL-nummer MFCD00001981
Kvantitet 100 mL
Beilstein 02, 694
Synonym 1,6-dicyanohexane, suberonitrile, suberic acid dinitrile, suberodinitrile, unii-jnt1lxa02u, korksaeuredinitril german, jnt1lxa02u, hexamethylene di-isocyanide, hexane-1,6-dicarbonitrile, hexamethylenediisocyanic acid
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1,2%
InChI-nyckel BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CCCC#N)CCC#N
IUPAC-namn oktanedinitril
Molekylvikt (g/mol) 136.2
PubChem CID 12385
Viskositet 8,5 mPa (20 °C)
Formel vikt 136.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,6-Dicyanohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.