missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,6-Dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[benzylcarbamoyl]amino]ethyl]-6-oxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-(1-methyl-1-((benzylcarbamoyl)amino)ethyl)-6-oxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester-d3 |
| CAS | 1189485-35-5 |
| Molekylformel | C18H18D3N3O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-, methyl ester (9CI, ACI), Methyl 1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-4-pyrimidinecarboxylate (ACI), 2-(1-Benzyloxycarbonylamino-1-methylethyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxylic acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O6/c1-18(2,20-17(25)27-10-11-8-6-5-7-9-11)16-19-12(15(24)26-4)13(22)14(23)21(16)3/h5-9,22H,10H2,1-4H3,(H,20,25)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OC)O |
| IUPAC-namn | methyl 5-hydroxy-6-oxo-2-[2-(phenylmethoxycarbonylamino)propan-2-yl]-1-(trideuteriomethyl)pyrimidine-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.39 |
| Formel vikt | 378.1619 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?