Läs mer
1,6-Dihydroxynaphthalene, 97+%
Produktkod. 11392777
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392777 100 g 100g
11382777 25 g 25g
11302787 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15801.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 575-44-0 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 575-44-0
Molekylformel C10H8O2
Molekylvikt (g/mol) 160.172
MDL-nummer MFCD00003981
InChI-nyckel FZZQNEVOYIYFPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-dihydroxynaphthalene, 1,6-naphthalenediol, 6-hydroxy-1-naphthol, 1,6-dihydroxy naphthalene, 2,5-naphthalenediol, 2,5-dihydroxynaphthalene, naphthalene, 1,6-dihydroxy, ccris 7894, 1,6-dihydroxynaphtalene, 1.6-dihydroxynaphthalene
PubChem CID 68463
ChEBI CHEBI:42040
IUPAC-namn naftalen-1,6-diol
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Dihydroxynaphthalene
Smältpunkt 136 °C till 140 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1939032
Formel vikt 160.17
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.