Läs mer
1,6-Dihydroxynaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Dihydroxynaphthalene |
| CAS | 575-44-0 |
| Molekylformel | C10 H8 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,6-Dihydroxynaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O2/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h1-6,11-12H |
| LEDER | Oc1ccc2c(O)cccc2c1 |
| IUPAC-namn | naphthalene-1,6-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.169 |
| Formel vikt | 160.052 |