Läs mer
1,6-Diiodohexan, 97+%, stab. med koppar
Produktkod. 11439150
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439150 25 g 25g
11449150 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439150 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15368.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 629-09-4 | C6H12I2 | 337,97 g/mol
1,6-dijodhexan används som en prekursor vid framställning av katjonisk vävnadsplasminogenaktivator (t-PA)-innehållande polyuretanytor. Det används också som lösningsmedelstillsats och i potentiell effektomvandlingseffektivitet för polymer eller fulleren bulk heterojunction solceller. Vidare används den vid framställning av 3-(jodhexyl)-l-(3-(trietoxisilyl)propylkarbamoyl)-lH-benso[d]imidazol-3-iumjodid och 2,4-dihydroxibensofenon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,6-dijodhexan används som en prekursor vid framställning av katjonisk vävnadsplasminogenaktivator (t-PA)-innehållande polyuretanytor. Det används också som lösningsmedelstillsats och i potentiell effektomvandlingseffektivitet för polymer eller fulleren bulk heterojunction solceller. Vidare används den vid framställning av 3-(jodhexyl)-l-(3-(trietoxisilyl)propylkarbamoyl)-lH-benso[d]imidazol-3-iumjodid och 2,4-dihydroxibensofenon.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-09-4
Molekylformel C6H12I2
Molekylvikt (g/mol) 337.97
MDL-nummer MFCD00001103
InChI-nyckel QLIMAARBRDAYGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene diiodide, hexane, 1,6-diiodo, 1,6-diiodohexane, stabilized with copper, 1,6-di-iodohexane, 1,6-diiodo hexane, pubchem3846, hexamethyleneiodide, 1,6-bis iodanyl hexane, acmc-209tt7, ksc354g6d
PubChem CID 12373
IUPAC-namn 1,6-dijodhexan
LEDER ICCCCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Diiodohexane
Namnnotering stabiliserad med koppar
Densitet 2.052
Kokpunkt 123 °C till 128 °C (4 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.5852
Kvantitet 25 g
Beilstein 1280128
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 337.97
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.