Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 1,6-dijodoperfluorhexan, 97 %
Produktkod. 11399719
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399719 5 g 5g
11309729 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399719 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21654.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
CAS: 375-80-4 | C6F12I2 | 553,86 g/mol
Det används vid syntes och karakterisering av fluorerade telomerer som innehåller vinylidenfluorid och hexafluorpropen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används
vid syntes och karakterisering av fluorerade telomerer som innehåller vinylidenfluorid och hexafluorpropen.
Noter
Ljuskänslig. Skydda från ljus. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Diiodoperfluorohexane
CAS 375-80-4
Smältpunkt 25 °C
Densitet 2.357
Kokpunkt 115 °C (100 mmHg)
Molekylformel C6F12I2
Brytningsindex 1.398
MDL-nummer MFCD00042264
Kvantitet 5 g
Beilstein 1822186
Känslighet Ljuskänslig
Synonym 1,6-diiodoperfluorohexane, 1,6-diiodododecafluorohexane, dodecafluoro-1,6-diiodohexane, 1,6-diiododecafluorohexane, perfluoro-1,6-diiodohexane, hexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodo, acmc-209iu0, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodo-hexane, hexane,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodo
InChI-nyckel JOQDDLBOAIKFQX-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodekafluoro-1,6-dijodhexan
Molekylvikt (g/mol) 553.86
PubChem CID 78994
Formel vikt 553.86
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.