Läs mer
1,6-Diisocyanatohexan, 98+%
Produktkod. 11330448
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11330448 250 g 250g
11320448 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11330448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043803.30
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 822-06-0 | C8H12N2O2 | 168,20 g/mol
1,6-Diisocyanatohexan används som polymeriseringsmedel i polyuretanfärger och -beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 822-06-0
Molekylformel C8H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.20
MDL-nummer MFCD00002047
InChI-nyckel RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hmdi, hexane, 1,6-diisocyanato, hexane 1,6-diisocyanate, 1,6-hexylene diisocyanate, hexamethylene-1,6-diisocyanate, 1,6-hexanediol diisocyanate, hdi, isocyanic acid, hexamethylene ester
PubChem CID 13192
ChEBI CHEBI:53578
IUPAC-namn 1,6-diisocyanatohexan
LEDER O=C=NCCCCCCN=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Diisocyanatohexane
Smältpunkt -67 °C
Densitet 1.05 g/mL
Kokpunkt 255 °C
Flampunkt 130 °C (266 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.452
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2281
Beilstein 956709
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 168.19
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.