missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,6-Dimethoxyhexane, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11476177
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11476177

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25130.06

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13179-98-1
Molekylformel C8H18O2
Molekylvikt (g/mol) 146.23
MDL-nummer MFCD00142569
InChI-nyckel GZHQUHIMIVEQFV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 542359
IUPAC-namn 1,6-dimethoxyhexane
LEDER COCCCCCCOC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,6-Dimethoxyhexane
Densitet 0.851
Kokpunkt 182°C to 183°C
Flampunkt 69°C (157°F)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 5 g
Synonym hexane,1,6-dimethoxy, hexamethylene glycol dimethyl ether, hexane, 1,6-dimethoxy, acmc-1c0t4, 1,6-dimethoxyhexane
Formel vikt 146.23
Procent renhet 97%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.