Läs mer
1,6-Dimethoxynaphthalene, 98+%
Produktkod. 11394915
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394915 1 g 1g
11304925 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394915 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18129.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3900-49-0 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3900-49-0
Molekylformel C12H12O2
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD00086330
InChI-nyckel RBUFUWIWCCOVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1,6-dimethoxy, 1,6-dimethoxy naphthalene, 1,6-dimethoxy-naphthalene, 1,6-dimethoxynaphtalene, 1,6-dimethoxynapthalene, maybridge3_002840, acmc-1bn8y, 1,6-dimethoxyl naphthalene, 1,6-dimethoxynaphthalene
PubChem CID 296916
IUPAC-namn 1,6-dimetoxinaftalen
LEDER COC1=CC=C2C(OC)=CC=CC2=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material 1,6-Dimethoxynaphthalene
Smältpunkt 58°C to 59°C
Kokpunkt 123°C (0.8 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1945987
Formel vikt 188.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.