Läs mer
1,6-dimethyl 2-methyl-5-methylidenehexanedioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-dimethyl 2-methyl-5-methylidenehexanedioate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O4/c1-7(9(11)13-3)5-6-8(2)10(12)14-4/h8H,1,5-6H2,2-4H3 |
| Formel vikt | 200.1049 |