Läs mer
1,6-Dimethyl-4-(methylamino)pyridin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Dimethyl-4-(methylamino)pyridin-2(1H)-one |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O/c1-6-4-7(9-2)5-8(11)10(6)3/h4-5,9H,1-3H3 |
| Formel vikt | 152.095 |