Läs mer
1,6-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 33821-59-9 |
| Molekylformel | C8H9NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-5-3-7(10)6(8(11)12)4-9(5)2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | CN1C=C(C(=O)O)C(=O)C=C1C |
| IUPAC-namn | 1,6-dimethyl-4-oxopyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vikt | 167.0582 |