Läs mer
1,6-Dioxacyclododecane-7,12-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Dioxacyclododecane-7,12-dione |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O4/c11-9-5-1-2-6-10(12)14-8-4-3-7-13-9/h1-8H2 |
| Formel vikt | 200.1049 |
| Procent renhet | >95% |