Läs mer
1,6-Difenyl-1,3,5-hexatrien, 95 %
Produktkod. 10704041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10704041 1 g Glasflaska 1g
10496720 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10704041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.04 SEK
    549.65 SEK / 1g
    Save 62.39 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1720-32-7 | C18H16 | 232,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1720-32-7
Molekylformel C18H16
Molekylvikt (g/mol) 232.32
MDL-nummer MFCD00004793
InChI-nyckel BOBLSBAZCVBABY-WPWUJOAOSA-N
Synonym 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenylhexatriene, diphenylhexatriene, dicinnamyl, 1,6-diphenylhexa-1,3,5-triene, benzene, 1,1'-1,3,5-hexatriene-1,6-diyl bis, 1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenyl, 1e,3e,5e-6-phenylhexa-1,3,5-trienyl benzene, 1,1'-1e,3e,5e-hexa-1,3,5-triene-1,6-diyldibenzene
PubChem CID 5376733
ChEBI CHEBI:51594
IUPAC-namn [(1E,3E,5E)-6-fenylhexa-1,3,5-trienyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC=CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 199 °C till 203 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=CHCH=CHCH=CHC6H5
Kvantitet 1 g
Beilstein 05, 691
Formel vikt 232.32
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.