Läs mer
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene, Scint, MP Biomedicals
Produktkod. 11488874 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488874 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11488874 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521330801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Diphenyl-1,3,5-Hexatriene, Scint
CAS 1720-32-7
Molekylformel C18H16
Kvantitet 1 g
Synonym 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenylhexatriene, diphenylhexatriene, dicinnamyl, 1,6-diphenylhexa-1,3,5-triene, benzene, 1,1'-1,3,5-hexatriene-1,6-diyl bis, 1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenyl, 1e,3e,5e-6-phenylhexa-1,3,5-trienyl benzene, 1,1'-1e,3e,5e-hexa-1,3,5-triene-1,6-diyldibenzene
InChI-nyckel BOBLSBAZCVBABY-WPWUJOAOSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC=CC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn [(1E,3E,5E)-6-fenylhexa-1,3,5-trienyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 232.326
PubChem CID 5376733
ChEBI CHEBI:51594
Formel vikt 232.33