Läs mer
1,6-Difenyl-1,3,5-hexatrien, TRC
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16/c1(5-11-17-13-7-3-8-14-17)2-6-12-18-15-9-4-10-16-18/h1-16H |
Titolo del prodotto