Läs mer
1,6-Epoxyisodihydrocarvone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Epoxyisodihydrocarvone |
| CAS | 39903-97-4 |
| Molekylformel | C10H14O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (-)-1,6-Epoxyisodihydrocarvone, (1S,4S,6S)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, [1S-(1alpha,4alpha,6alpha)]-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, (1S,4S,6S)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-6(2)7-4-8(11)10(3)9(5-7)12-10/h7,9H,1,4-5H2,2-3H3/t7-,9+,10-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=C)[C@H]1C[C@@H]2O[C@]2(C)C(=O)C1 |
| IUPAC-namn | (1S,3S,6S)-6-methyl-3-prop-1-en-2-yl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vikt | 166.0994 |